Learn More
Heidolph™ Agitateur vertical Reax 2
Code produit 10547601 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
10547601 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10547601 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5412100100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'agitateur à suspension Reax 2 est compact et adapté aux petits volumes.
  • Conçu pour le mélange simultané de 20 récipients maximum de 10 à 18 mm de diamètre
    • Correspond à la taille des tubes à essai classiques ou des tubes Falcon™ de 15 ml
  • Vous pouvez également insérer votre portoir entier dans l’adaptateur universel (largeur : 230 mm, hauteur min./max. : 45 mm/160 mm) de l’agitateur vertical
  • Équipé d’un cadre solide en métal, sa conception est synonyme de fiabilité et d’une grande capacité de charge
  • Sécurité garantie pendant un fonctionnement continu sans surveillance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle d’oscillation Réglable
Vitesse de rotation 20 à 100 tr/min
Tension 230 V
Type de produit Agitateur vertical
À utiliser avec (équipement) L'adaptateur universel permet l'utilisation de divers récipients d'une hauteur de 50 à 160 mm.
Nbre de positions 20