Learn More
OHAUS™ Agitateur vertical Achiever 5000
Code produit 17074217 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
e-A51ST020
e-A51ST040
e-A51ST060
e-A51ST100
e-A51ST200
Conditionnement:
1 unité
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17074217 e-A51ST100 1 unité
17044217 e-A51ST020 1 unité
17054217 e-A51ST040 1 unité
17064217 e-A51ST060 1 unité
17084217 e-A51ST200 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17074217 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30586766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2185.00€
    1594.67€ / 1 pièces
    Économisez 590.33€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateurs verticaux fiables avec offrant d’excellentes performances pour une utilisation quotidienne
  • La puissance du mélange et la constance de la vitesse sont assurées grâce à la technologie de moteur sans balai et de compensation de couple, qui permet une agitation précise et contrôlée de liquides visqueux avec un fonctionnement silencieux
  • Simplifiez la configuration avec le mandrin sans clé - aucun outil n’est requis. Changez les arbres rapidement et facilement d’une seule main. Cette conception unique permettra de gagner du temps et d’économiser des efforts pour tous les membres du laboratoire.
  • Conçu pour la sécurité. Le bouton de verrouillage empêche les changements de vitesse accidentels et la technologie de détection de surcharge du moteur arrête l’agitation avant l’occurrence d’une condition de surcharge pour protéger l’échantillon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 30 à 1 300 tr/min
Capacité 100 L
Affichage LED
Tension 115/230 VCA
Puissance 190 W
Diamètre (métrique) de l’arbre Jusqu’à 8,5 mm
Dimensions (L x l x H) 235 x 90 x 285 mm
Hauteur (métrique) 30,1 cm
Largeur (impériale) 3,5 in
Largeur (métrique) 39,2 cm
Certifications/Conformité cNemkous
Taille du porte-échantillon 1 à 13 mm
Description Agitateur vertical e-A51ST100
À utiliser avec (application) Agitation, dissolution, dispersion, émulsification et homogénéisation dans les industries suivantes : aliments et boissons, cosmétiques, peintures / revêtements, produits pharmaceutiques, substances chimiques, colles / adhésifs, plastiques / polymè
Matériau Boîtier étanche en aluminium avec indice de protection contre la pénétration IP54
Modèle e-A51ST100
Type de protection IP54
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F, 80 % HR, sans condensation
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C, 80 % HR, sans condensation
Couple 100 Ncm
Viscosité 70 000 mPas max.
Poids (impériale) 9 lb
Poids (métrique) 4,1 kg