Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur vertical LS
Code produit 13578550 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
50 à 2 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
13578550 50 à 2 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13578550 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F201A0151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1715.00€
    751.00€ / 1 pièces
    Économisez 964.00€
    56% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur à hélice analogique avec un couple de 40 Ncm capable de remuer jusqu'à 25 L.
  • Le LS est un agitateur à  hélice intuitif qui garantit  la sécurité  grâce à une  protection contre les surcharges, les surintensités et la surchauffe.
  • Facile à installer, résistant et  peu encombrant, LS est le choix idéal pour les échantillons de viscosité moyenne.
  • Le LS de VELP se caractérise par un démarrage en douceur et une agitation vigoureuse, même à vitesse maximale !
  • Le LS peut atteindre des  vitesses de 2000  tr/min  et brasser   jusqu'à 25  litres.  L'appareil peut gérer la viscosité, avec un maximum de   25 000  mPa *s .
  • Le  mandrin  facile à fermer peut accueillir des arbres d'un diamètre allant jusqu'à 10 mm et ne nécessite aucun outil. 
  • Le LS est conçu pour offrir une longue durée de vie même dans des conditions d’exploitation difficiles.
  • Sa  structure spéciale en technopolymère et  son indice de  protection IP 40  garantissent une bonne résistance chimique et une manipulation aisée, ce qui en fait l'un des produits les plus légers du marché.
  • Le moteur robuste garantit des opérations continues au fil des ans, sans frais d’entretien supplémentaires.
Spécification
Vitesse 50 à 2 000 tr/min
Capacité 25 L
Tension 110/230 V
Puissance 120 W
Dimensions (L x l x H) 196 x 80 x 215 mm
Hauteur (métrique) 230 mm
Largeur (métrique) 80 mm
Alimentation électrique 110/230 V, 50/60 Hz, 120 W
Fréquence 50/60 Hz
Certifications/Conformité CEI EN 60529, IP40
Taille du porte-échantillon 1 à 10 mm
Matériau Alliage d’aluminium avec revêtement en technopolymère époxy
Modèle LS
Type de protection IP40
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Couple 40 Ncm
Viscosité 25 000 mPas
Poids (métrique) 2,3 kg