Learn More
Velp Scientifica™ Unité de digestion automatique Kjeldahl série DKL
BIOPHARMA
Code produit 11705654 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 tubes à essai de 250/400 mL (42 mm de diamètre)
20 tubes à essai de 250 mL (42 mm de diamètre)
42 tubes à essai de 100 mL (26 mm de diamètre)
8 tubes à essai de 250 mL (42 mm de diamètre)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
11705654 42 tubes à essai de 100 mL (26 mm de diamètre) 1 pièce
11785644 12 tubes à essai de 250/400 mL (42 mm de diamètre) 1 pièce
11775644 8 tubes à essai de 250 mL (42 mm de diamètre) 1 pièce
11795644 20 tubes à essai de 250 mL (42 mm de diamètre) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11705654 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur S30100180
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Automatique Kjeldahl Unités de digestion avec bloc chauffant en aluminium offrant une excellente stabilité thermique et une grande homogénéité. La série DKL est fournie avec un élévateur automatique, un bouchon à ventouse automatique, des tubes à essai, un support pour échantillons et un bac de récupération.
Fiabilité remarquable
  • Bloc en aluminium pour une homogénéité absolue de la température
  • Conductivité inégalée pour une réponse rapide jusqu'à 450 °C
  • Conforme aux normes de bonnes pratiques de laboratoire
  • Consommables de qualité supérieure
Fonctionnalité pratique
  • Écran LCD pour compréhension immédiate
  • Jusqu'à 6 langues disponibles parmi une large sélection
  • Tous les articles nécessaires fournis en un seul emballage
  • Sélection optimisée à très faible encombrement
  • Choix de modèles pour différentes charges de travail :
    • DKL 8 (8 positions avec tubes de 250 mL, diamètre 42 mm)
    • DKL 12 (12 positions avec tubes de 250/400 mL, diamètre 42 mm)
    • DKL 20 (20 positions avec tubes de 250/400 mL, diamètre 42 mm)
    • DKL 42/26 (42 positions avec tubes de 100 mL, diamètre 26 mm)
Spécification
Type de produit Digesteur
Affichage LCD graphique
Hertz 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 2300 W
Profondeur (impériale) 23 in
Profondeur (métrique) 584 mm
Dimensions (L x l x H) 584 x 322 x 690 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 2300 W
Hauteur (impériale) 27,2 in
Hauteur (métrique) 690 mm
Capacité 42 tubes à essai de 100 mL (26 mm de diamètre)
Matériau Acier inox recouvert de peinture époxy
Température (impériale) maximale 842 °F
Température (métrique) maximale 450°C
Largeur (impériale) 12,7 in
Largeur (métrique) 322 mm