Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur vertical LH
Code produit 13568550 Tous les produits Velp Produits
Change view
Click to view available options
Vitesse:
50 à 2 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse unitSize
13568550 50 à 2 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13568550 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F201A0156
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur verticaux analogiques avec un couple de 80 Ncm. Il offre d’excellentes performances sur les liquides de viscosité moyenne et les volumes moyens. Les agitateurs verticaux LH peuvent accomplir les tâches les plus exigeantes tout en fournissant u
  • Le LH est un agitateur à  hélice intuitif qui garantit  la sécurité  grâce à une  protection contre les surcharges, les surintensités et la surchauffe.
  • Facile à installer, résistant et  peu encombrant, LH est votre meilleur choix pour les échantillons de viscosité moyenne à élevée.
  • Le HL de VELP se caractérise par un démarrage en douceur et une agitation vigoureuse, même à vitesse maximale !
  • LH peut atteindre des vitesses  de  2000  tr/min et remuer jusqu' à  40 litres.  L'appareil peut gérer une viscosité élevée, avec un maximum de  50 000  mPa *s.
  • Le  mandrin  facile à fermer peut accueillir des arbres d'un diamètre allant jusqu'à 10 mm et ne nécessite aucun outil. 
  • Le HL est conçu pour offrir une longue durée de vie même dans des conditions d’exploitation difficiles.
  • Sa  structure technopolymère spéciale et son  indice de  protection IP 40 garantissent  une bonne résistance chimique et une manipulation aisée, ce qui en fait l'un des produits les plus légers du marché.
  • Le moteur robuste garantit des opérations continues au fil des ans, sans frais d’entretien supplémentaires.
Spécification
Vitesse 50 à 2 000 tr/min
Capacité 40 L
Tension 110/230 V
Puissance 190 W
Dimensions (L x l x H) 196 x 80 x 230 mm
Hauteur (métrique) 230 mm
Largeur (métrique) 80 mm
Alimentation électrique 110/230 V, 50/60 Hz, 190 W
Fréquence 50/60 Hz
Certifications/Conformité CEI EN 60529, IP40
Taille du porte-échantillon 1 à 10 mm
Modèle LH
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Couple 80 Ncm
Viscosité 50 000 mPas
Poids (métrique) 2,9 Kg