Learn More
Fisherbrand™ Feuille de revêtement
Description
- Translucide
- En caoutchouc de silicone
- Permet de visualiser les gels pendant le processus de séchage
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| À utiliser avec (équipement) | Système de séchage de gel FB7747 Fisherbrand GD-4534 |
| Type | Feuille Overlay |
| Matériau | Caoutchouc de silicone |