Learn More
Fisherbrand™ Feuille de revêtement
Code produit 12388546
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de séchage de gel FB7747 Fisherbrand GD-4534
Système de séchage de gel FB7747 Fisherbrand GD-5040
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12388546 Système de séchage de gel FB7747 Fisherbrand GD-5040 1 pièce
11739665 Système de séchage de gel FB7747 Fisherbrand GD-4534 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12388546 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur GDSRO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Accessoire à utiliser avec des sécheurs de gel sous vide.
  • Translucide
  • En caoutchouc de silicone
  • Permet de visualiser les gels pendant le processus de séchage
Spécification
Couleur Translucide
À utiliser avec (équipement) Système de séchage de gel FB7747 Fisherbrand GD-5040
Type Feuille Overlay
Matériau Caoutchouc de silicone