Learn More
Eagle™ Suremballages avec couvercle à visser
Code produit 17772308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
247 L
361 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17772308 247 L 1 pièce
17782308 361 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17772308 Fournisseur Eagle™ Code fournisseur EDR16610YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.65€
    393.16€ / 1 pièces
    Économisez 61.49€
    13% de réduction
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les suremballages Eagle sont parfaits pour le stockage, la manipulation et le transport en toute sécurité des matières dangereuses, le confinement des déversements et le nettoyage des matières dangereuses, le conteneur d’expédition d’origine, l’éliminatio
  • Aigle Overpack Les fûts Poly Drums sont fabriqués en polyéthylène haute densité (PEHD) jaune moulé par soufflage avec inhibiteurs UV. Durables et légers, ils résistent aux intempéries et aux produits chimiques et sont munis d'un couvercle jaune à visser.
  • Parfaits pour le stockage, la manipulation et le transport en toute sécurité des matières dangereuses, le confinement des déversements et le nettoyage des matières dangereuses, le récipient d’expédition d’origine, l’élimination des déchets biologiques et l’incinération
  • Suremballages : pour une utilisation avec de plus grands récipients non endommagés, boîtes et fûts de matières dangereuses étanches ; en cas de fuite, doivent être conditionnés avec des sorbants suffisants pour ; PAS DE LIQUIDES LIBRES
Spécification
Capacité (métrique) 247 L
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Stockage, manipulation et transport sûrs des matières dangereuses
Matériau Polyéthylène