Learn More
Pal International™ Surchaussures antidérapantes
Code produit 30158546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conception:
Spunbond
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conception Conditionnement
30158546 Spunbond 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30158546 Supplier Pal International™ Supplier No. N68233
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Le dessus non tissé, la cheville élastique et la semelle en polyéthylène gaufré offrent durabilité, confort et préhension.Les surchaussures antidérapantes Pal International™ sont certifiées indépendamment comme antidérapantes dans des conditions hum
  • Adhérence maximale dans des conditions aussi bien humides que sèches.
  • Testées pour la friction et certifiées indépendamment comme antidérapante.
  • Dessus non tissé durable avec cheville élastique
  • La semelle en polyéthylène gaufré offre durabilité, confort et adhérence.
  • Sans latex
  • Disponible en blanc avec semelles bleues.
  • Taille unique
  • Fourni en boîtes de 100
Specifications
Couleur Blanc, Bleu
Conception Spunbond
À utiliser avec (application) Pour la production alimentaire, l’utilisation médicale et industrielle
Hauteur (métrique) 170 mm
Comprend Quatre boîtes de 100 paires
Longueur (métrique) 400 mm
Matériau Polyéthylène, Polypropylène
Dimensions Universel
Caractéristiques de la semelle Polyéthylène, antidérapantes
Matériau de la semelle Polyéthylène
Matériau au niveau des orteils Polypropylène
Résistant à Lamelle
Type de produit Surchaussure