Learn More
Chemsplash Surchaussures 16 in Poignée en relief PP/CPE De Luxe H-Duty
Code produit 30058472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
16 in
Conditionnement:
400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058472 16 in 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058472 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2573
Expédition estimée: 13-05-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Surchaussure de luxe en polyéthylène compressé élastique de 8,2 g.
Surchaussure de luxe
  • Semelle en polyéthylène compressé haute résistance
  • Semelle antidérapante en polypropylène gaufré 30 g/m²
  • Section de cheville en polypropylène élastique
  • 16 in Long manche
  • Sans PFAS
Description : Surchaussure de luxe en polyéthylène compressé de 8,2 g/m². Dotée d'un élastique pour un bon ajustement à vos chaussures, elle est munie d'une semelle antidérapante en relief. Une excellente façon d'éviter que les chaussures sales ne salissent le sol du bureau ou de garder ses chaussures propres lorsqu'on entre dans des environnements salissants.
Spécification
Dimensions 16 in
Matériau Polyéthylène CPE
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Cheville attachée
Type de semelle Antidérapant
Résistance Particules sèches
Type de produit Surchaussures