Learn More
MP Biomedicals™ Tests sur ovins
Code produit 11493841 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493841 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11493841 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0215127425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.70€
    89.25€ / 25mg
    Économisez 4.45€
    4% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Utilisés avec la collagénase pour dissocier la matrice extracellulaire entre les cellules du tissu animal, afin de libérer des cellules viables pour une utilisation en culture tissulaire.
Applications : L'hyaluronidase testiculaire hydrolyse les liaisons endo-N-acétylhexosaminiques de l'acide hyaluronique et des acides sulfuriques de chondroïtine A et C (mais pas B), principalement en résidus tétrasaccharidiques. Les monosaccharides ne sont pas libérés. L’hyaluronidase est souvent utilisée avec la collagénase pour dissocier la matrice extracellulaire entre les cellules du tissu animal, afin de libérer des cellules viables pour une utilisation en culture tissulaire. Elle peut également être utilisée pour clarifier les liquides synoviaux afin de rendre les comptages cellulaires possibles.
Description du produit : L'hyaluronidase est une glycoprotéine contenant 5 % de mannose et 2,17 % de glucosamine ; elle catalyse l'hydrolyse aléatoire des liaisons 1,4 entre les résidus de 2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucose et de D-glucose dans l'hyaluronate. L'hyaluronidase des testicules bovins est un tétramère constitué de 4 sous-unités égales d'une masse moléculaire de 14 kDa chacune.
Actions biochimiques/physiologiques : L’hyaluronidase dégrade l’hyaluronane et s’est avérée déséquilibrée pendant la progression des cancers. Ces enzymes clivent aléatoirement les liaisons glycosidiques β-N-acétylhexosamine-[→1 4] dans l'acide hyaluronique, la chondroïtine et les sulfates de chondroïtine.
Définition de l'unité : Quantité d'enzyme qui libère une micromole de N-acétylglucosamine par minute à 37 °C et à pH 4,0.
Spécificité : L'hyaluronidase testiculaire hydrolyse les liaisons endo-N-acétylhexosaminiques de l'acide hyaluronique et des acides sulfuriques de chondroïtine A et C (mais pas B), principalement en résidus tétrasaccharidiques. Les monosaccharides ne sont pas libérés.
Spécification
Couleur Blanc
Type de produit Dissociation cellulaire
Poids de la formule ∽ 55 kDa (quatre sous-unités de 14 kDa chacune)
Synonyme Hyaluronate 4-glycanohydrolase, hyaluronate lyase, hyaluronoglucosaminidase, 3.2.1.35
Solubilité Dissoudre 10 mg d’acide hyaluronique dans un tampon de phosphate de sodium de 25 ml à 0,1 M : pH 5,3 avec du chlorure de sodium 0,15 M.
Contenu et stockage Stocker à -20°C et dessécher
Forme Lyophilisé(e)
À utiliser avec (application) Dispersion et administration des médicaments
Quantité 25 mg