Learn More
Thermo Scientific™ Séquenceurs renforcés en aluminium Owl™
Code produit 11923075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) du tampon:
800 ml
950mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) du tampon Conditionnement
11923075 800 ml 1 pièce
11913075 950mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11923075 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S4S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2544.10€
    1604.00€ / 1 pièces
    Économisez 940.10€
    36% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Les séquenceurs en aluminium Thermo Scientific Owl sont des systèmes manuels qui offrent un paramétrage aisé avec une distribution thermique uniforme pour des résultats non incurvés
Caractéristiques :
  • Le dissipateur de chaleur flottant en aluminium réduit les possibilités de fissuration des plaques pendant les analyses
  • La chambre pour tampon supérieure (UBC) exige une quantité de tampon minimale et peut être facilement vidée dans un flacon amovible par un orifice de purge en ligne.
  • La chambre pour tampon inférieure (LBC) est amovible et permet de jeter le tampon en toute simplicité.
  • Les pinces latérales pressent les plaques de gel contre le joint reposant sur l’UBC, appliquant une pression uniforme sur la plaque et formant un joint étanche, ce qui donne des profils de bandes uniformes et plats.
  • La mise en place et le retrait des gels est facilitée par des pinces coulissantes placées sur les plaques de verre.
Inclut :
  • LBC amovible
  • Dissipateur de chaleur
  • Deux pinces latérales
  • Deux plaques de verre vierges
  • Deux plaques de verre entaillées
  • Deux peignes à dents de requin (78 dents, 0,4 mm d’épaisseur)
  • Peigne à puits (40 puits, 0,4 mm d’épaisseur)
  • Deux jeux d’espaceurs (0,4 mm)
  • Indicateur de température adhésif
  • UBC avec flacon de vidange amovible (avec couvercle de verrouillage de sécurité et câble d’alimentation connecté)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) extérieures 27 x 23 x 50 cm (10,5 x 9 x 19,5 po.)
Format 40 puits
Hauteur (impériale) extérieure 19,5 po
Hauteur (métrique) extérieure 50 cm
Longueur (impériale) extérieure 10,5 po
Longueur (impériale) du gel 17,716 in
Longueur (métrique) extérieure 27 cm
Longueur (métrique) globale 45 cm
Volume (impériale) du tampon 27 fl oz.
Volume (métrique) du tampon 800 ml
Certifications/Conformité Marquage CE
Largeur (impériale) extérieure 9 po
Largeur (impériale) du gel 7,87 in
Largeur (métrique) extérieure 23 cm
Largeur (métrique) du gel 20 cm
Description Gel : 20 x 45 cm ; 950 ml ; 27 x 23 x 50 cm