Learn More
Thermo Scientific™ Papier de transfert Owl™
Code produit 12494627 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
9cm
10cm
12cm
18cm
20cm
35cm
46cm
Largeur (métrique):
9cm
10cm
16cm
20cm
45cm
57cm
Conditionnement:
100 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
12494627 35cm 45cm 100 pièces
12484627 20cm 20cm 100 pièces
12404637 46cm 57cm 100 pièces
12414637 10cm 10cm 100 pièces
12424637 18cm 20cm 100 pièces
11932985 9cm 9cm 100 pièces
12444637 12cm 16cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12494627 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur FP2
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-01-2027
Le papier de transfert Thermo Scientific Owl est un papier de transfert de grande qualité idéal pour les applications capillaires et de transfert.
  • Pureté élevée, 100 % fibre de coton
  • Disponible en versions gel grand format et gel mini pré-découpée
  • Compatible avec les systèmes d’électrotransfert Owl
Informations de commande :
  • Vendue par paquets de 100 feuilles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 35cm
Largeur (métrique) 45cm
Type d’emballage feuilles
Débit 35mL/min .
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’électrotransfert Owl
Poids 183g / m²
Format Feuille
Matériau 100 % fibre de coton
Dimensions (LxW) 35 cm x 45 cm
Épaisseur 0,83 mm
Gamme de produits Owl