Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d'électrophorèse sur gel large Owl™ d2
Code produit 12404607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Grand format avec ports d’échange de tampon
large
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12404607 Grand format avec ports d’échange de tampon 1 pièce
11997475 large 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12404607 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur D2BP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00€
    759.00€ / 1 pièces
    Économisez 556.00€
    42% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Le système d'électrophorèse sur gel large Thermo Scientific Owl D2 peut traiter 10 à 80 échantillons sur un gel.
  • Les dimensions larges du gel permettent de charger 15 ou 30 échantillons par rangée avec un peigne à micropuits.
  • Grâce aux peignes spéciaux et à un pipeteur multicanaux, les échantillons peuvent être chargés directement depuis une plaque à 96 puits, par 8 ou 12 à la fois.
  • Ce système est idéal pour l’analyse des échantillons PCR ou l’analyse courante de fragments d’ADN.
  • Faible encombrement, offrant un gain d’espace sur la paillasse de laboratoire.
  • Comprend la conception de coulage Thermo Scientific™ EasyCast™ avec support de coulage externe—le plateau de gel est fixé à l’aide d’un joint d’étanchéité lui permettant d’être parfaitement installé dans le support de coulage pour une sécurité antifuite sans rouleau.
  • La mise en place de l’électrode permet d’effectuer une analyse rapide sur le gel sans pour autant compromettre la résolution.
Inclut :
  • Chambre pour tampon
  • Couvercle Thermo Scientific™ SuperSafe™ sur lequel les câbles d’alimentation sont fixés
  • Plateau de gel transparent aux UV (UVT) avec joint d’étanchéité EasyCast
  • Support de coulage de gel multiple externe
  • Quatre peignes (deux à 30 puits et deux à 40 puits, 1,5 mm d’épaisseur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Description Système complet avec ports d’échange de tampon
Gamme de produits Owl
Type Grand format avec ports d’échange de tampon
Taille de l’échantillon 10 à 80
Volume (métrique) du tampon 600mL
Dimensions (L x l x H) 7.38 x 7.75 x 4 in (19 x 20 x 10 cm)
Longueur (impériale) 7.38 po
Longueur (métrique) 19cm
Longueur (métrique) globale 14,4 cm
Largeur (impériale) 7,75 po
Largeur (impériale) du gel 6.5
Largeur (métrique) 20cm
Largeur (métrique) du gel 10,2 cm
Hauteur (impériale) 4 po
Hauteur (métrique) 10cm
Tension max. 150 V