Learn More
Thermo Scientific™ Système d’électrophorèse pour gel Owl™ D3-14
Code produit 11982965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions de gel:
14 cm x 23 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions de gel Conditionnement
11982965 14 cm x 23 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11982965 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur D314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00€
    931.00€ / 1 pièces
    Économisez 1269.00€
    57% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Screening des produits PCR, préparations plasmidiques, cartographie des restrictions et clonage avec le système d’électrophorèse sur gel grand format Thermo Scientific™ Owl™ D3-14
Le système d'électrophorèse horizontal Thermo Scientific Owl D3-14 est idéal pour traiter les produits PCR, pour les préparations de plasmides, la cartographie de restriction et le clonage.
  • Le système traite 25 à 200 échantillons sur un seul gel d'agarose en moins de 30 minutes, en produisant des spectres de bandes transparentes et étroites sans “courbe” Grâce aux filtres spéciaux et à un pipeteur multicanaux, les échantillons peuvent être chargés directement depuis une plaque à 96 puits, par 8 ou 12 à la fois
  • Conception de séparation EasyCast™ Owl avec séparateur externe—le plateau de gel est fixé à l'aide d'un joint lui permettant d'être parfaitement installé dans le séparateur et pour une sécurité antifuite sans bande Chargement des échantillons avec pipeteur multicanaux pour un transfert rapide
  • Le placement de l'électrode permet de traiter le gel rapidement sans en compromettre la résolution
  • Niveau à bulle assurant la séparation à plat et uniforme des gels
Chambre tampon, couvercle avec câbles électriques attachés, plateau de gel UVT 23 × 14 cm, chambre de séparation, quatre filtres (50 puits, 1,5 mm d'épaisseur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Description Dimensions du gel L x l : 14 x 23 cm ; volume tampon : 800 ml ; L x l x H : 30 x 27 x 11 cm
Dimensions de gel 14 cm x 23 cm
Gamme de produits Owl
Type large
Taille de l’échantillon 25 à 200
Volume (métrique) du tampon 800 ml
Dimensions (L x l x H) 30 x 27 x 11 cm (11.8 x 10.6 x 4.3 in)
Longueur (impériale) 11,8 po
Longueur (métrique) 30 cm
Longueur (métrique) globale 14 cm
Largeur (impériale) 10,6 po
Largeur (impériale) du gel 6.5
Largeur (métrique) 27 cm
Largeur (métrique) du gel 23 cm
Hauteur (impériale) 4.3 pouces
Hauteur (métrique) 11cm