Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour système d’électrophorèse horizontal Owl™ D4
Click to view available options
Nombre de dents:
17
Épaisseur (métrique) des dents:
1 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce aux peignes pour système d’électrophorèse horizontal Thermo Scientific™ Owl™ D4. Ces peignes monoblocs robustes à micropuits sont à utiliser avec le système d’électrophorèse Owl D4.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.
Informations de commande :
Des peignes personnalisés sont disponibles (commander la réf. XCM). Pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un représentant commercial.
Spécification
Spécification
| Description | Peigne micropuits |
| À utiliser avec (équipement) | Système de micro-électrophorèse Owl™ D4 |
| Gamme de produits | Owl™ |
| Type | Peigne |
| Nombre de dents | 17 |
| Épaisseur (métrique) des dents | 1,5 mm |