Learn More
Thermo Scientific™ Pièces de rechange pour système d'électrophorèse horizontal Thermo Scientific Owl™ D4
Click to view available options
Type:
Joint d’étanchéité
Plateau de gel
Roulettes
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
Le système D4 est idéal pour qui recherche un instrument offrant une souplesse d'utilisation optimale dans un format réduit.
- La conception du système vous permet d’analyser un plateau de gel (51 échantillons) ou deux plateaux de gel empilés (102 échantillons) dans la chambre pour tampon, tout en obtenant un gain d’espace appréciable sur la paillasse.
- Chaque U.V. (2) Plateaux de gel transparents aux UV (UVT) transmissibles, de 16 x 17 cm (l x L) pouvant accueillir jusqu’à trois peignes, ce qui permet à l’utilisateur d’analyser trois séries d’échantillons d’égales distances.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système de micro-électrophorèse Owl™ D4 |
| Gamme de produits | Owl™ |
| Type | Roulettes |
| Longueur (métrique) | 17cm |
| Largeur (métrique) | 16cm |