Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d'électrophorèse verticaux sur double gel Owl
Code produit 11913015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) du tampon:
300 ml
550ml
1250ml
Comprend:
Appareil uniquement
Système complet
Système complet + séparateur
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) du tampon Comprend unitSize
11913015 1250ml Système complet 1 pièce
11903015 1250ml Système complet + séparateur 1 pièce
12474677 1250ml Appareil uniquement 1 pièce
11913005 300 ml Système complet + séparateur 1 pièce
11923005 300 ml Système complet 1 pièce
12404707 300 ml Appareil uniquement 1 pièce
11973005 550ml Système complet + séparateur 1 pièce
11983005 550ml Système complet 1 pièce
11993005 550ml Appareil uniquement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11913015 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur P10DS2
Expédition estimée: 03-05-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les systèmes d'électrophorèse verticaux sur double gel Thermo Scientific Owl suppriment la difficulté et les inconvénients de la séparation sur gel de polyacrylamide classique.
Utilisation simple en six étapes :
  1. Fixez les cassettes en verre
  2. Versez l’agarose
  3. Branchez le bac spécialement conçu
  4. Solution de polyacrylamide moulée dans les cassettes
  5. Chargez les échantillons
  6. Analysez le gel
Caractéristiques :
  • Fabriqués en utilisant la technologie de fabrication acrylique éprouvée pour garantir un système robuste et durable
  • Le cœur de refroidissement central offre un refroidissement uniforme sur toute la surface du gel pour une résolution exceptionnelle et l’obtention de bandes transparentes
  • Le refroidissement s’effectue en faisant circuler un liquide à travers le cœur à l’aide d’un circulateur externe ou de l’eau froide du robinet
  • Un mécanisme de serrage très simple facilite le chargement des cassettes en verre et des gels précoulés de la plupart des fabricants
Recommandé dans les cas suivants :
  • Électrophorèse SDS
  • Seconde dimension de l’électrophorèse bidimensionnelle (2-D)
  • Électrophorèse sur agarose
  • Électrophorèse native
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Owl
Type Système d’électrophorèse verticale sur double gel
Dimensions du gel 20 x 20 cm
Comprend Système complet
Modèle P10DS
Volume (métrique) du tampon 1250ml
Longueur (impériale) 12 po
Longueur (métrique) globale 20cm
Largeur (impériale) 6,5 po
Largeur (métrique) du gel 20cm
Hauteur (impériale) 9 po