Learn More
Thermo Scientific™ Pièces de rechange pour système sur minigel à gels multiples Owl™ EasyCast™ B1A et A2-OK
Code produit 11942955 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Joint d’étanchéité
Plateau de gel
Roulettes
Conditionnement:
1 pièce
2 kits
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
11942955 Roulettes 1 pièce
11952955 Joint d’étanchéité 2 kits
11962955 Plateau de gel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11942955 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B1ACST
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remplacez votre plateau de gel UVT, vos joints et supports externes par des pièces de rechange pour systèmes mini gel et gels multiples.
Pour les systèmes sur minigel à gels multiples Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast B1A et A2-OK
Remarques :
Idéales pour une utilisation avec les systèmes sur mini gel à gels multiples EasyCast B1A et A2-OK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’électrophorèse sur mini gel EasyCast B1A et système d’électrophorèse multigel A2-OK Owl™
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits Owl, EasyCast
Type Roulettes
Comprend Trays and Combs Not Included
Longueur (métrique) 8cm
Largeur (métrique) 7cm