Learn More
Thermo Scientific™ Pièces de rechange pour système Owl™ EasyCast™ B2 et B3
Code produit 11972965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Joint d’étanchéité
Plateau de gel
Roulettes
Comprend:
12 emplacements, 12 peignes à chargement rapide
12 fentes
Paire de joints
Plateau de gel uniquement
Plateaux et peignes non inclus
Conditionnement:
1 pièce
2 kits
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Comprend Conditionnement
11972965 Plateau de gel Plateau de gel uniquement 1 pièce
11932965 Roulettes Plateaux et peignes non inclus 1 pièce
11942965 Joint d’étanchéité Paire de joints 2 kits
11947585 Plateau de gel 12 emplacements, 12 peignes à chargement rapide 1 pièce
11969127 Plateau de gel 12 fentes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11972965 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B2UVT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00€
    107.00€ / 1 pièces
    Économisez 215.00€
    66% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Remplacez votre plateau de gel UVT, vos joints et supports externes par des pièces de rechange pour systèmes B2 et B3.
Les systèmes sur minigel Thermo Scientific™ EasyCast offrent une souplesse d’utilisation optimale dans un format d’encombrement minimal.
Pour les systèmes sur gel Owl EasyCast B2 et B3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast B2 et B3
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits Owl, EasyCast
Type Plateau de gel
Comprend Plateau de gel uniquement
Longueur (métrique) 14 cm
Largeur (métrique) 12 cm