Learn More
Thermo Scientific™ Kits de séchage de gel Owl™
Code produit 11560435 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions de gel:
14 x 14 cm
24 x 24 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions de gel Conditionnement
11560435 24 x 24 cm 1 pièce
12454637 14 x 14 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11560435 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur GDF20
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conserve les gels de protéines de façon simple et économique, tout en éliminant les problèmes de distorsion courants dans les autres procédures de séchage avec ces kits de séchage de gel.
Conservent les gels pour protéines de façon simple et économique, tout en éliminant les problèmes de distorsion courants dans les autres procédures de séchage. Les kits de séchage de gel Thermo Scientific™ Owl™ offrent un moyen simple et peu coûteux de créer un enregistrement permanent des gels en les séchant à l’air entre deux feuilles de cellophane.
  • Disponibles en formats minigel et grande taille
  • Méthode pratique de conservation des gels par séchage à l’air entre deux feuilles de cellophane
  • Cadre de séchage de gel à bords biseautés pour un assemblage aisé
Inclut :
Les kits complets comprennent deux jeux de cadres de séchage de gel, 50 feuilles de cellophane prédécoupées, deux plaques noires opaques et huit clips latéraux ; les cadres et le cellophane sont également disponibles séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions de gel 24 x 24 cm
Quantité À l’unité
Longueur (métrique) 24 cm
Largeur (métrique) 24 cm
Type de produit Système de séchage de gel