Description
Conservent les gels pour protéines de façon simple et économique, tout en éliminant les problèmes de distorsion courants dans les autres procédures de séchage. Les kits de séchage de gel Thermo Scientific™ Owl™ offrent un moyen simple et peu coûteux de créer un enregistrement permanent des gels en les séchant à l’air entre deux feuilles de cellophane.
- Disponibles en formats minigel et grande taille
- Méthode pratique de conservation des gels par séchage à l’air entre deux feuilles de cellophane
- Cadre de séchage de gel à bords biseautés pour un assemblage aisé
Inclut :
Les kits complets comprennent deux jeux de cadres de séchage de gel, 50 feuilles de cellophane prédécoupées, deux plaques noires opaques et huit clips latéraux ; les cadres et le cellophane sont également disponibles séparément
Specifications
Specifications
| Dimensions de gel | 14 x 14 cm |
| Quantité | À l’unité |
| Longueur (métrique) | 14 cm |
| Largeur (métrique) | 14 cm |
| Type de produit | Système de séchage de gel |