Learn More
Thermo Scientific™ Cadre de séchage de gel Owl™, minigel, 14 x 14 cm
Code produit 11917535 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cadre de séchage de gel
Cellophane, prédécoupé
Longueur (métrique):
14cm
14 cm
24cm
Largeur (métrique):
14cm
14 cm
24cm
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
11917535 Cadre de séchage de gel 14cm 14cm 1 pièce
11927535 Cellophane, prédécoupé 14 cm 14 cm 50 pièces
11708174 Cellophane, prédécoupé 24cm 24cm 50 pièces
11937535 Cadre de séchage de gel 24cm 24cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11917535 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur GDF3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.90€
    37.30€ / 1 pièces
    Économisez 1.60€
    4% de réduction
En stock
Les kits de séchage de gel Thermo Scientific Owl conservent les gels pour protéines de façon simple et économique, tout en éliminant les problèmes de distorsion courants dans les autres procédures de séchage
  • Cadres et feuilles de cellophane prédécoupées disponibles en grand format (24 × 24 cm) ou petit format (14 × 14 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions de gel 14 x 14 cm
Quantité À l’unité
Longueur (métrique) 14cm
Largeur (métrique) 14cm
Type de produit Cadre de séchage de gel