Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d’électrotransfert semi-sec de la gamme Owl™ HEP
Code produit 12464647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
19,88 x 15,63 x 2 po (50,4 x 39,7 x 5,08 cm)
9,86 x 9,86 x 2 po (25 x 25 x 5 cm)
Capacité:
Transfer area: 35 x 45 cm
Zone de transfert : 20 x 20 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Capacité Conditionnement
12464647 19,88 x 15,63 x 2 po (50,4 x 39,7 x 5,08 cm) Transfer area: 35 x 45 cm 1 pièce
12064927 9,86 x 9,86 x 2 po (25 x 25 x 5 cm) Zone de transfert : 20 x 20 cm -
12863163 9,86 x 9,86 x 2 po (25 x 25 x 5 cm) Zone de transfert : 20 x 20 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12464647 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur HEP3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2970.00€
    2842.00€ / 1 pièces
    Économisez 128.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-09-2027
Les systèmes d’électrotransfert semi-sec de la gamme Thermo Scientific Owl HEP permettent de réaliser des transferts plus rapidement avec une haute efficacité.
  • Transfert rapide et efficace de protéines et d’acides nucléiques sur des membranes
  • Le tampon contenu dans de papier de transfert est suffisant pour obtenir un transfert efficace des molécules
  • La base contient une plaque à cathode en acier inoxydable ; le couvercle est doté d’une plaque d’anode en platine / titane
  • Idéal pour les protéines de moins de 150 kDa
Inclut :
  • Base et couvercle
  • Conducteurs d’alimentation
  • Boutons à usage intensif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Transfer area: 35 x 45 cm
Gamme de produits Owl
Type Système d’électrotransfert
Dimensions (L x l x H) 19,88 x 15,63 x 2 po (50,4 x 39,7 x 5,08 cm)