Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de séparation de gels Owl™ JGC
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les systèmes de séparation de gels Thermo Scientific Owl JGC sont des séparateurs verticaux de gels pour protéines offrant un moyen rapide et unique de séparer les gels de polyacrylamide.
- Un sachet collecte l’excès de polyacrylamide et scelle le fond du gel, pour éviter de recourir à l’utilisation d’un rouleau ou d’espaceurs inférieurs.
- Sa conception permet de stocker des gels sans déshydratation en ajoutant un tampon et à l’aide d’un thermoscellage.
- Le système coule un à quatre gels.
- Le faible nombre de pièces mobiles offre une durabilité exceptionnelle et une très longue durée de vie.
Inclut :
- Support de coulage
- Plaque de blocage
- Base de mise à niveau à trois points
- Placeur d’espacement
- 25 sachets de gel
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel |
| À utiliser avec (équipement) | Système de coulage de gel Owl™ JGC |
| Dimensions de gel | 16 cm x 14 cm |
| Gamme de produits | Owl |
| Type | Roulettes |
| Longueur (métrique) globale | 10cm |
| Largeur (impériale) | 5.13 po |
| Largeur (métrique) | 13cm |
| Largeur (métrique) du gel | 10cm |
| Profondeur (impériale) | 5.13 po |
| Afficher plus |