Learn More
Thermo Scientific™ Système d'électrophorèse vertical à une face Owl™ P81
Code produit 11903005
Change view
Click to view available options
:
Dimensions du gel : 10 x 10 cm ; volume tampon : 150 ml ; L x l x H : 18 x 8 x 13 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11903005 Dimensions du gel : 10 x 10 cm ; volume tampon : 150 ml ; L x l x H : 18 x 8 x 13 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11903005 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur P81
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez des électrophorèses rapides de protéines avec le système d’électrophorèse verticale simple face P81 Thermo Scientific™ Owl™ économique et simple, mais robuste.
Le système d'électrophorèse vertical à une face Thermo Scientific Owl P81 est un système économique pour le traitement rapide des protéines.
  • Système simple et robuste offrant d'excellents résultats La chambre tampon supérieure étire le gel pour répartir la chaleur uniformément Les pinces latérales appuient les plaques de verre contre le joint en silicone pour assurer une pression uniforme et former un joint étanche Le système de répartition de la chaleur et de la pression crée des bandes égales et plates Il est possible d'utiliser une plaque en céramique d'alumine à encoches (incluse) devant une lame de verre à encoches pour un traitement plus à froid et plus rapide
Chambres tampons supérieure et inférieur, couvercle SuperSafe™ avec câbles électriques attachés, plaque en verre vide, plaque en verre à encoches, plaque d'alumine à encoches, deux filtres (10 puits, 0,8 mm d'épaisseur), kit d'espaceur (0,8 mm d'épaisseur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Description Dimensions du gel : 10 x 10 cm ; volume tampon : 150 ml ; L x l x H : 18 x 8 x 13 cm
Gamme de produits Owl
Type Système d’électrophorèse verticale simple face
Volume (métrique) du tampon 150mL
Dimensions (L x l x H) 7,1 x 3,1 x 5,1 po (18 x 8 x 13 cm)
Longueur (impériale) 7.1 po
Longueur (métrique) 18cm
Longueur (métrique) globale 10cm
Largeur (impériale) 3.1 po
Largeur (métrique) 8cm
Largeur (métrique) du gel 10cm
Hauteur (impériale) 5,1 pouces
Hauteur (métrique) 13cm