Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour système Owl™ S3S
Descripción
Éliminez l’étape d’assemblage des peignes grâce aux peignes pour système Thermo Scientific™ Owl™ S3S. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec le système Owl™ S3S.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Peigne à dents de requin pour micropuits |
| À utiliser avec (équipement) | Système séquenceur renforcé en aluminum Owl™ S3S |
| Type de produit | Peignes |
| Nombre de dents | 72 (2X) |
| Épaisseur (métrique) des dents | 0,4 mm |
| Volume (métrique) des puits | 10 µl |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?