Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour système Owl™ S3S
Code produit 12474717 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Peigne à dents de requin
Peigne à dents de requin pour micropuits
Nombre de dents:
110 (3X)
146 (4X)
72 (2X)
Épaisseur (métrique) des dents:
0,2mm
0,4 mm
Volume (métrique) des puits:
10 µl
2 µl
3,7 µl
5,5 µl
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Nombre de dents Épaisseur (métrique) des dents Volume (métrique) des puits Conditionnement
12474717 Peigne à dents de requin pour micropuits 146 (4X) 0,4 mm 3,7 µl 1 pièce
12444717 Peigne à dents de requin pour micropuits 72 (2X) 0,4 mm 10 µl 1 pièce
12454717 Peigne à dents de requin 110 (3X) 0,4 mm 5,5 µl 1 pièce
11505195 Peigne à dents de requin pour micropuits 146 (4X) 0,2mm 2 µl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12474717 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S2SMT44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.65€
    66.80€ / 1 pièces
    Économisez 2.85€
    4% de réduction
Expédition estimée: 24-02-2027
L’étape d’assemblage des peignes n’a plus lieu d’être grâce à cet assortiment de peignes monoblocs robustes.
Éliminez l’étape d’assemblage des peignes grâce aux peignes pour système Thermo Scientific™ Owl™ S3S. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec le système Owl™ S3S.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système séquenceur renforcé en aluminum Owl™ S3S
Type de produit Peignes
Nombre de dents 146 (4X)
Épaisseur (métrique) des dents 0,4 mm
Volume (métrique) des puits 3,7 µl
Description Peigne à dents de requin pour micropuits