Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble d’espaceurs et plaques en verre pour système de séquençage Owl™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les jeux d’espaceurs et les plaques en verre du système de séquençage Thermo Scientific™ Owl™ avec les systèmes de coulage de gel de séquençage Owl™.
Spécification
Spécification
| Description | Verre cassé ; 43 cm (L) x 35 cm (l) x 0,18 po d’épaisseur |
| À utiliser avec (équipement) | Système de séquençage Owl™ |
| Hauteur (métrique) | 0,32 cm |
| Longueur (métrique) | 43 cm |
| Type de produit | Verre excentré |
| Épaisseur (métrique) des dents | 3/16 in. |
| Largeur (métrique) | 35 cm |