Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’espaceurs Owl™ pour séquenceurs renforcés en aluminium
Product Code. 12474727 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
45 cm
Unit Size:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Unit Size
12474727 45 cm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12474727 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. S2SLSA4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.90€
    41.20€ / 3 pièces
    Économisez 1.70€
    3% de réduction
Expédition estimée: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Choisissez entre deux tailles pour le séquençage manuel avec les espaceurs Thermo Scientific™ Owl™ pour séquenceurs renforcés en aluminium.
Choisissez entre deux tailles pour le séquençage manuel avec les espaceurs Thermo Scientific™ Owl™ pour séquenceurs renforcés en aluminium.
Disponible en 1,0 x 45 cm (l x L) (0,4 mm d’épaisseur) ou en 1,0 x 65 cm (l x L) (0,2 mm d’épaisseur).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Système séquenceur renforcé en aluminum Owl™ S3S
Longueur (métrique) 45 cm
Type de produit Espaceurs
Épaisseur (métrique) des dents 0,4 mm
Largeur (métrique) 1,0 cm
Description Ensemble d’espaceurs ; 1,0 x 45 cm (l x L) ; 0,4 mm d’épaisseur