Learn More
Thermo Scientific™ Membranes de transfert Owl™
Code produit p-4525101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
Feuilles ( 15 x 15cm )
Feuilles (10 x 10cm )
rouleau
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Conditionnement
12464737 rouleau 1 pièce
12474737 Feuilles ( 15 x 15cm ) 10 pièces
12484737 Feuilles (10 x 10cm ) 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12464737 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TM1511
Effectuez des transferts Western grâce aux membranes de transfert hydrophobes Thermo Scientific™ Owl™.
Les membranes de transfert Thermo Scientific Owl sont des membranes hydrophobes idéales pour le western blot.
  • Thermo Scientific propose la membrane de transfert Immobilon™-P en PVDF fabriquée par Millipore™.
  • Cette membrane offre le plus haut rapport signal/bruit, permettant des procédures de blocage léger.
  • Immobilon-P offre une forte capacité de rétention des protéines, est compatible avec toutes les méthodes de visualisation standard et peut être utilisé pour le séquençage des protéines.
  • Immobilon est disponible en minigel et en gels grand format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 26.5cm
Largeur (métrique) 3.75cm
Type d’emballage rouleau
Description 26.5cm x 3,75 m ; rouleau
À utiliser avec (application) Transfert Western
Format Rouleau
Matériau Immobilon-P, en PVDF
Dimensions (LxW) 3,75 m x 26,5 cm
Gamme de produits Owl