Learn More
Thermo Scientific™ Système d'électrotransfert à mini-réservoir Owl™ VEP-2
Code produit 12494737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Système d’électrotransfert
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12494737 Système d’électrotransfert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12494737 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VEP2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00€
    1167.00€ / 1 pièces
    Économisez 718.00€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-03-2027
Le système d'électrotransfert à mini-réservoir Thermo Scientific Owl VEP-2 est idéal pour le transfert rapide et efficace des protéines sur une large gamme de poids moléculaires.
  • Système d'électrotransfert à mini-réservoir Permet des transferts de protéines uniformes et reproductibles pour un maximum de quatre minigels de polyacrylamide Base de refroidissement intégrée pour les traitements à température contrôlée Des barreaux d'agitation (non inclus) peuvent être ajoutés au fond de la chambre tampon pour augmenter la circulation du tampon
Chambre tampon avec panneaux d'électrodes en platine et base de refroidissement, couvercle à verrouillage de sécurité avec câbles électriques attachés, quatre cassettes de transfert avec patins en mousse et clips, 16 feuilles de papier filtre de transfert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions de gel Mini (9 po x 9 po)
Gamme de produits Owl
Type Système d’électrotransfert
Volume (impériale) du tampon 0,3 gal .
Volume (métrique) du tampon 1.4L
Dimensions (L x l x H) 7,06 x 5,13 x 6,5 po (18 x 13 x 16,5 cm)
Longueur (impériale) 7.06 po
Longueur (impériale) du gel 3.5 pouces
Longueur (métrique) 18cm
Longueur (métrique) globale 9cm
Largeur (impériale) 5.13 po
Largeur (impériale) du gel 3.5 pouces
Largeur (métrique) 13cm
Largeur (métrique) du gel 9cm
Hauteur (impériale) 6,5 po
Hauteur (métrique) 16,5 cm