Learn More
Acide oxalique bis(cyclohexylidènehydrazide), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10256150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10256150 25 g 25g
10153060 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10256150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154420250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.90€
    58.65€ / 25g
    Économisez 6.25€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 370-81-0 | C14H22N4O2 | 278.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 370-81-0
Formule moléculaire C14H22N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 278.34
Numéro MDL MFCD00001659
Clé InChI DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprizone, cuprizane, biscyclohexanone oxaldihydrazone, ethanedioic acid, bis cyclohexylidenehydrazide, oxalic acid bis cyclohexylidenehydrazide, biscyclohexanone oxalyldihydrazone, bis cyclohexanone oxaldihydrazone, cuprizon, unii-5n16u7e0ao, oxalic acid, bis cyclohexylidenehydrazide
CID PubChem 9723
Nom IUPAC N,N’-bis(cyclohexylidèneamino)oxamide
SMILES C1CCC(=NNC(=O)C(=O)NN=C2CCCCC2)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
Note relative au nom 98%
Point de fusion 208.0°C to 214.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 07, IV, 25
Poids de la formule 278.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.