Learn More
Dihydrate d’acide oxalique, TRC
Code produit 30012751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012751 2.5 g 2.50g
30006306 25 g 25g
30011397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012751 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8451332.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-56-6
Formule moléculaire C22H24N2O9.2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 126.0654
Synonyme Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2)
Nom IUPAC acide oxalique ; dihydraté
SMILES O.O.OC(=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic Acid Dihydrate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Poids de la formule 126.0164
Pourcentage de pureté >95%