Learn More
Acide oxalique, sel de potassium dihydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10609853 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10609853 1 kg Flacon en verre 1kg
10153481 100 g Flacon en verre 100g
10053853 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10609853 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 352110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    154.00€ / 1kg
    Économisez 10.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6100-20-5 | C4H3KO8 | 218.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6100-20-5
Formule moléculaire C4H3KO8
Poids moléculaire (g/mol) 218.16
Numéro MDL MFCD00150443,MFCD00150443
Clé InChI GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
CID PubChem 131698588
Nom IUPAC potassium ; hydron ; oxalate ; dihydrate
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 12 % to 16 % (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 7806
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in benzene, ethanol
Poids de la formule 254.2
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline ou solide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.