Learn More
Sel de potassium dihydraté d'acide oxalique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxalic Acid Potassium Salt Dihydrate |
| CAS | 6100-20-5 |
| Formule moléculaire | C2 H2 O4 . C2 H O4 . K . 2 H2 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Ethanedioic Acid Potassium Salt Hydrate, Potassium Oxalate Dihydrate, Potassium Oxalate Dihydrate, Potassium Tetroxalate Dihydrate, Oxalic Acid Hemipotassium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1 |
| SMILES | O.O.[K+].OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | potassium;2-hydroxy-2-oxoacétate;acide oxalique;dihydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 254.1907 |
| Poids de la formule | 253.9676 |