Learn More
Sel de potassium dihydraté d'acide oxalique, TRC
Code produit 30423738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423738 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423738 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO84512550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic Acid Potassium Salt Dihydrate
CAS 6100-20-5
Formule moléculaire C2 H2 O4 . C2 H O4 . K . 2 H2 O
Quantité 50 g
Synonyme Ethanedioic Acid Potassium Salt Hydrate, Potassium Oxalate Dihydrate, Potassium Oxalate Dihydrate, Potassium Tetroxalate Dihydrate, Oxalic Acid Hemipotassium Salt
Formule InChI InChI=1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
SMILES O.O.[K+].OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)[O-]
Nom IUPAC potassium;2-hydroxy-2-oxoacétate;acide oxalique;dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 254.1907
Poids de la formule 253.9676