Learn More
Bromure dʼoxalyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10112291 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10112291 25 g Flacon en verre 25g
10662762 100 g Flacon en verre 100g
10155773 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10112291 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150890250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 15219-34-8 | C2Br2O2 | 215.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15219-34-8
Formule moléculaire C2Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 215.83
Numéro MDL MFCD00000113
Clé InChI JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalyl bromide, ethanedioyl dibromide, ethanedioyl bromide, oxalic dibromide, brcocobr, oxalyl bromide solution, ethanedioyl dibromide solution, oxalyl bromide solution, 2.0 m in methylene chloride
CID PubChem 84841
Nom IUPAC Dibromure d’oxalyle
SMILES BrC(=O)C(Br)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalyl bromide
Point de fusion -19.0°C
Densité 2.3000g/mL
Point d’ébullition 102.0°C to 103.0°C (720.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCOCOBr
Indice de réfraction 1.5205 to 1.5225
Quantité 25 g
Fieser 01,767; 01,1137
Gravité spécifique 2.3
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water.
Poids de la formule 215.83
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide