Learn More
Bromure d'oxalyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxalyl Bromide |
| CAS | 15219-34-8 |
| Formule moléculaire | C5 H8 O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Ethanedioyl Bromide, NSC 96957, Oxalyl Dibromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O3/c1-3-4(8-3)5(6)7-2/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1OC1C |
| Nom IUPAC | 3-méthyloxirane-2-carboxylate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.115 |
| Poids de la formule | 116.047 |