Learn More
Chlorure d’oxalyle, 2 M de solution dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464217 500 mL 500mL
15454217 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15464217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31617.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126.92 g/mol
Reagent used in organic synthesis. Unncatalyzed reaction of silyl ketene acetals with oxalyl chloride yeilds symmetrical pulvinic acids. Catalytic syntheses of N-heterocyclic ynones and ynediones by in situ activation of carboxylic acids with oxalyl chloride. Oxalyl chloride was reportedly used in the first synthesis of dioxane tetraketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé dans la synthèse organique. Réaction non catalysée d’acétals du silyl cétène avec des acides pulviniques symétriques de chlorure d’oxalyle. Synthèse catalytique d’ynones et d’ynédiones N-hétérocycliques par activation in situ d’acides carboxyliques avec du chlorure d’oxalyle. Le chlorure d’oxalyle aurait été utilisé dans la première synthèse de la tétrakétone de dioxane.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité, de la lumière, des bases, des métaux alcalins, des alcools, du formamide diméthyle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-37-8
Formule moléculaire C2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.92
Numéro MDL MFCD00000704
Clé InChI CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
CID PubChem 65578
Nom IUPAC Dichlorure d’oxalyle
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalyl chloride
Densité 1.335
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2922
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 126.93
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M soln. in dichloromethane