Learn More
Chlorure dʼoxalyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10113280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10113280 25 g Flacon en verre 25g
10497900 100 g Flacon en verre 100g
10234990 1 kg Flacon en verre 1kg
10247183 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10113280 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129610250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.90€
    39.65€ / 25g
    Économisez 4.25€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-37-8 , 75-44-5 , 76-02-8
Formule moléculaire C2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.93
Numéro MDL MFCD00000704
Clé InChI CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
CID PubChem 65578
Nom IUPAC Dichlorure d’oxalyle
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalyl chloride
Point de fusion -12.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4780g/mL
Point d’ébullition 63.0°C to 64.0°C (763.0 mmHg)
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOCOCl
Indice de réfraction 1.4285 to 1.4305
Quantité 25 g
Beilstein 02, 542
Fieser 01,767; 02,301; 03,216; 04,361; 05,481; 06,424; 07,257; 08,366; 11,379; 14,150; 16,149; 17,241
Merck Index 15, 7013
Gravité spécifique 1.478
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in the main common organic solvents :, methylene chloride; dichloroethane; chlorobenzene;, ethylacetate; hexane; acetone; toluene; ether;, benzene; chloroform and ether
Poids de la formule 126.93
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.