Learn More
Chlorure d'oxalyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxalyl Chloride |
| CAS | 79-37-8 |
| Formule moléculaire | C2Cl2O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Ethanedioyl Dichloride, Oxalic Acid Chloride, Oxalic Acid Dichloride, Oxalic Dichloride, Oxaloyl Chloride, Oxaloyl Dichloride, Oxalyl Dichloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6 |
| SMILES | ClC(=O)C(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Dichlorure d’oxalyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.93 |
| Poids de la formule | 125.9275 |