Learn More
Chlorure d'oxalyle, TRC
Code produit 30421819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421819 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421819 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO845020100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalyl Chloride
CAS 79-37-8
Formule moléculaire C2Cl2O2
Quantité 100 g
Synonyme Ethanedioyl Dichloride, Oxalic Acid Chloride, Oxalic Acid Dichloride, Oxalic Dichloride, Oxaloyl Chloride, Oxaloyl Dichloride, Oxalyl Dichloride
Formule InChI InChI=1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
SMILES ClC(=O)C(=O)Cl
Nom IUPAC Dichlorure d’oxalyle
Poids moléculaire (g/mol) 126.93
Poids de la formule 125.9275