Learn More
Oxamflatine, TRC
Code produit 30415175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30415175 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415175 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8450905MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxamflatin
CAS 151720-43-3
Formule moléculaire C17 H14 N2 O4 S
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H14N2O4S/c20-17(18-21)12-5-4-7-14-8-6-9-15(13-14)19-24(22,23)16-10-2-1-3-11-16/h1-3,5-6,8-13,19,21H,(H,18,20)/b12-5+
SMILES ONC(=O)\C=C\C#Cc1cccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)c1
Nom IUPAC (E)-5-[3-(benzènesulfonamido)phényl]-N-hydroxypent-2-en-4-ynamide
Poids moléculaire (g/mol) 342.37
Poids de la formule 342.0674