Learn More
Acide oxamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454227
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454227 5 g 5g
11464227 25 g 25g
11474227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20344.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 471-47-6 | C2H3NO3 | 89.05 g/mol
Oxamic acid could also inhibit lactic dehydrogenase in the intact Ehrlich ascites tumor cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide oxamique pourrait également inhiber la déshydrogénase lactique dans la cellule tumorale intacte des ascites d’Ehrlich.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 108 mg/ml.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-47-6
Formule moléculaire C2H3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 89.05
Numéro MDL MFCD00008006
Clé InChI SOWBFZRMHSNYGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-2-oxoacetic acid, oxamate, acetic acid, aminooxo, oxalamic acid, oxamidic acid, glycine, 2-oxo, oxalic acid monoamide, amino oxo acetic acid, aminooxoacetic acid, oxamate repellent
CID PubChem 974
ChEBI CHEBI:18058
Nom IUPAC Acide oxamique
SMILES C(=O)(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxamic acid
Point de fusion ∼205°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 1743294
Merck Index 14,6917
Informations sur la solubilité Soluble in water 108mg/mL.
Poids de la formule 89.05
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxamic acid