Learn More
Sel sodique d’acide oxamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11407867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11407867 5 g 5g
11417867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11407867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16532.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.04€
    48.65€ / 5g
    Économisez 9.39€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 565-73-1 | C2H2NNaO3 | 111.032 g/mol
Sodium oxamate, an inhibitor of LDH-C4, prevented the AR induced by lysophosphatidylcholine (LPC) or NADH. Oxamic acid sodium salt is an lactic acid dehydrogenase. Sperm suspension and cytosol fraction activities were inhibited by sodium oxamate. As cancer cells are often dependent on glycolysis for ATP production, sodium oxamate has implications as an anticancer compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxamate de sodium, un inhibiteur de LDH-C4, a empêché l’AR induite par la lysophosphatidylcholine (LPC) ou le NADH. Le sel de sodium de l’acide oxamique est un acide lactique déshydrogénase. Les activités de suspension du sperme et de fraction du cytosol ont été inhibées par l’oxamate de sodium. Comme les cellules cancéreuses dépendent souvent de la glycolyse pour la production d’ATP, l’oxamate de sodium a des implications en tant que composé anticancéreux.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 mg/ml).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 565-73-1
Formule moléculaire C2H2NNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 111.032
Numéro MDL MFCD00044553
Clé InChI RQVZIJIQDCGIKI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium oxamate, oxamic acid sodium salt, sodium 2-amino-2-oxoacetate, oxamic acid, sodium salt, sodium amino oxo acetate, acetic acid, aminooxo-, monosodium salt, oxalic acid monoamide sodium salt, acetic acid, 2-amino-2-oxo-, sodium salt 1:1, oxamic acid sodium, lopac-o-2751
CID PubChem 5242
Nom IUPAC Sodium ; oxamate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])N.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxamic acid sodium salt
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 6538153
Informations sur la solubilité Soluble in water (10mg/ml).
Poids de la formule 111.03
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.