Learn More
Hydrazide oxamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696902 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10696902 25 g Flacon en plastique 25g
10755241 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10696902 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129640250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 515-96-8 | C2H5N3O2 | 103.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 515-96-8
Formule moléculaire C2H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 103.08
Numéro MDL MFCD00008004
Clé InChI MOKRDWKSHLLYKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxamic hydrazide, semioxamazide, semioxamazid, aminooxamide, oxamic acid hydrazide, oxamichydrazide, n-aminooxamide, 1-hydrazinecarbonyl formamide, oxamic acid, hydrazide, unii-bet2ubd6nv
CID PubChem 68200
Nom IUPAC 2-hydrazinyl-2-oxoacétamide
SMILES C(=O)(C(=O)NN)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxamic hydrazide
Note relative au nom 99%
Point de fusion 216.0°C to 218.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCOCONHNH2
Quantité 25 g
Beilstein 02, 559
Merck Index 15, 8584
Poids de la formule 103.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre