Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxaprozine
Code produit 16554244 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16554244 25 g 25g
16544244 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16554244 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 463530250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 21256-18-8 | C18H15NO3 | 293.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21256-18-8
Formule moléculaire C18H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 293.32
Numéro MDL MFCD00215977
Clé InChI OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide 3-(4,5-diphényl-1,3-oxazol-2-yl)propanoïque
SMILES OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxaprozin
Point de fusion 161.0°C to 165.0°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols, very slightly soluble in ether
Poids de la formule 293.32
compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxaprozin
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxaprozin