Learn More
Oxaprozin, MedChemExpress
Description
Oxaprozin is an orally active and potent COX inhibitor, with IC50 values of 2.2 μM for human platelet COX-1 and and 36 μM for IL-1-stimulated human synovial cell COX-2, respectively. Oxaprozin also inhibits the activation of NF-κB. Oxaprozin induces cell apoptosis. Oxaprozin shows anti-inflammatory activity. Oxaprozin-mediated inhibition of the Akt/IKK/NF-κB pathway contributes to its anti-inflammatory properties.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxaprozin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 21256-18-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H15NO3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Oxaprozinum Wy21743 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.92 mM) |
| Afficher plus |