Learn More
Oxazole-4-carbohydrazide, TRC
Code produit 30383632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30383632 100 mg
30373490 500 mg
30372809 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30383632 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE588903100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 885274-12-4
Formule moléculaire C4H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 127.1
SMILES NNC(=O)c1cocn1
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxazole-4-carbohydrazide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H5N3O2/c5-7-4(8)3-1-9-2-6-3/h1-2H,5H2,(H,7,8)
Poids de la formule 127.0382